Nonafluoro-4-iodobutane 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
Formule:
C₄F₉I Point d'ébullition: 64…66 °C (973 mbar) Point de fusion: –88 °C Densité: 2,01 g/cm³ Point éclair: >115 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001062 Numéro CAS: 423-39-2 EINECS: 207-025-8 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear purple Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3275 to 1.3295 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |