1,4-Diiodoperfluorobutane ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Stabilisation:
stabilisé avec cuivre
Stabilized with copper
Purity: 97%
CAS No.: 375-50-8
Molecular Formula: C4F8I2
Formula Weight: 453.84
Refractive Index: 1.4294
Melting Point: -9°
Boiling Point: 85°/100mm
Beilstein Reference: 1777548
MDL No.: MFCD00042263
Formule:
C₄F₈I₂ Point d'ébullition: 85 °C (100 mmHg) Point de fusion: –9 °C Densité: 2,487 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042263 Numéro CAS: 375-50-8 EINECS: 206-788-4 |