Trifluoroacétate de thallium (III) ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Thallic trifluoroacetate
Purity: 95%
CAS No.: 23586-53-0
Molecular Formula: Tl(OOCCF3)3
Formula Weight: 543.42
Physical Form: Solid
Sensitivity: Hygroscopic
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00000414
Formule:
C₆F₉O₆Tl Poids moléculaire: 543.43 g/mol Point d'ébullition: 160 °C (1.5 mmHg) Point de fusion: 213 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000414 Numéro CAS: 23586-53-0 EINECS: 245-761-1 UN: 1707 ADR: 6.1 II |