Acide trifluoroacétique 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂HF₃O₂ Point d'ébullition: 72 °C (760 mmHg) Point de fusion: –15 °C Densité: 1,535 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004169 Numéro CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Indice Merck: 13,09754 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.3 % (Coulometric) |
Color scale | ≤20 APHA |
Titration with NaOH | 99.0 to 101.0 % |