Imprimer
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1,1-Trifluoropentane-2,4-dione, 1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
A14682.06 A14682.14 A14682.22
A14682.06EA 47.1 EUR
A14682.06 A14682.14 A14682.22
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione ≥98%
1,1,1-Trifluoro-2,4-pentanedione
Purity: 98% CAS No.: 367-57-7 Molecular Formula: CF3COCH2COCH3 Formula Weight: 154.09 Flash Point: 26°(79°F) Refractive Index: 1.3890 Boiling Point: 105-107° Beilstein Reference: 1705177 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00000427
Formule: C₅H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 105…107 °C
Densité: 1,274
Point éclair: 26 °C (79 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000427
Numéro CAS: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III