Imprimer
1,1,1-Trifluoroacétone 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
139740250 139741000 139745000
ACRO139740250EA 167 EUR
ACRO139740250 ACRO139741000 ACRO139745000
1,1,1-Trifluoroacétone 98+%
1,1,1-Trifluoroacétone
Formule: C₃H₃F₃O
Point d'ébullition: 22 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –78 °C
Densité: 1,25 g/cm³
Point éclair: –30 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000423
Numéro CAS: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 2924
ADR: 3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %