6-Chloro-1-hexanol 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
6-Chlorohexan-1-ol, 1-Chloro-6-hydroxyhexane, 6-Chlorohexanol
Formule:
C₆H₁₃ClO Point d'ébullition: 108…112 °C (14 mmHg) Densité: 1,03 g/cm³ Point éclair: 98 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002984 Numéro CAS: 2009-83-8 EINECS: 217-925-2 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4547 to 1.4567 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |