2,3-Dichloro-1-propanol 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₆Cl₂O Poids moléculaire: 128.99 g/mol Point d'ébullition: 182 °C (760 mmHg) Point de fusion: –44 °C Densité: 1.35 g/cm³ Point éclair: 93 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00040446 Numéro CAS: 616-23-9 EINECS: 210-470-0 UN: 2810 ADR: 6.1 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |