Imprimer
2,2,2-Trichloroéthanol ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2,2,2-Trichloroethan-1-ol
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.08610.0100 8.08610.0010
8.08610.0100EA 120 EUR
8.08610.0100 8.08610.0010
2,2,2-Trichloroéthanol ≥97.0% pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
2,2,2-Trichloroéthanol
Formule: C₂H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 151 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 17…18 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004677
Numéro CAS: 115-20-8
EINECS: 204-071-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,09786
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (GC, area%) ≥97.0% (a/a))
Density (d 20 °C/ 4 °C) 1.551 - 1.561
Identity (IR) Passes Test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt. 151 - 153 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4885 (20 °C, 589 nm)
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 6 (H2O, 20 °C) (saturated solution)
Ignition Point 151 °C
Synonyms ß,ß,ß-Trichloroethyl alcohol
Hill Formula C2H3Cl3O
Chemical Formula CCl3CH2OH