Acide trichloroacétique (cristallisable), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
Cl₃CCOOH Point d'ébullition: 196 °C (1013 hPa) Point de fusion: 54…56 °C Densité: 1,63 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 113 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004177 Numéro CAS: 76-03-9 EINECS: 200-927-2 Indice Merck: 13,09700 |
|
Résultats des tests de spécification
Exceeds ACS Specifications | |
Assay | min. 99.0 % |
Clarity of Solution | passes test |
Chloride (Cl) | max. 0.001 % |
Iron (Fe) | max. 0.001 % |
Heavy Metals (as Pb) | max. 0.002 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.002 % |
Residue after Ignition | max. 0.02 % |
Substances Darkened by H2SO4 | passes test |
Sulfate (SO4) | max. 0.02 % |
Trace Impurities (in ppm) | |
Phosphate (PO4) | max. 5 |