Imprimer
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99%, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
152130010 152135000 152130025 152130100
ACRO152130010EA 206 EUR
ACRO152130010 ACRO152135000 ACRO152130025 ACRO152130100
Acide trichloroacétique (cristallisable) 99%, très pur
Acide trichloroacétique (cristallisable)
Formule: Cl₃CCOOH
Point d'ébullition: 196 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 52…58 °C
Densité: 1,62 g/cm³
Point éclair: 113 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004177
Numéro CAS: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 1839
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,09700
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 58 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤10 ppm
Sulfuric acid ≤0.3 %