Chloroacétone stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₃H₅ClO Point d'ébullition: 120 °C (1013 hPa) Point de fusion: –44 °C Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 36 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000936 Numéro CAS: 78-95-5 EINECS: 201-161-1 UN: 1695 ADR: 6.1 (3, 8),I Indice Merck: 13,02131 |