5-Chloro-2-pentanone ≥94%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Chloropentan-2-one
Purity: 94%
CAS No.: 5891-21-4
Molecular Formula: C5H9ClO
Formula Weight: 120.58
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 35°(95°F)
Refractive Index: 1.4380
Boiling Point: 63-64°/12mm
Beilstein Reference: 1098490
UN No.: 1224
MDL No.: MFCD00001008
Formule:
C₅H₉ClO Poids moléculaire: 120.58 g/mol Point d'ébullition: 63…64 °C (12 mmHg) Point de fusion: –48 °C Densité: 1.053 Point éclair: 35 °C (95 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00001008 Numéro CAS: 5891-21-4 EINECS: 227-565-8 UN: 1224 ADR: 3 III |