Chloroforme ≥99.8% stabilisé, CHROMASOLV™ pour analyse des résidus de pesticides, Riedel-de Haën™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec ethanol ~1%
- For gas chromatography (GC)
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Beilstein Number: 1731042
Formule:
CHCl₃ Point d'ébullition: 62 °C Point de fusion: –64 °C Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C) Point éclair: Does not flash Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Indice Merck: 13,02160 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay GC (Product + Ethanol) | Min. 99.8 % |
Vapor Density | 4.1 (vs air) |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.05 % |
Refractive index (n 20/D) | 1.444 - 1.446 |
Suitability for residue analysis | Max. 25 ng/l |
Contains | ~1% ethanol as stabilizer |
Vapor Pressure | 160 mmHg ( 20 °C) |
Refractive Index | n20/D 1.445 (lit.) |