Chloroforme ≥99% stabilisé, GPR RECTAPUR®
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 0,002 %
Formule:
CHCl₃ Point d'ébullition: 61,7 °C (1013 hPa) Point de fusion: –63 °C Densité: 1,4832 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 01-2119486657-20 Indice Merck: 13,02160 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 99 % |
Boiling point | 59.5 - 61.5 °C |
Density (20/4) | 1.478 - 1.489 |
Evaporation residue | Max. 10 ppm |
Free chlorine | Max. 10 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 10 ppm |
Water | Max. 100 ppm |