Chloroforme ≥99% stabilisé sans éthanol
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
Stabilisé avec de l'Amylène
Stabilized with ca 50 ppm amylene
Purity: 99+%
CAS No.: 67-66-3
Molecular Formula: CHCl3
Formula Weight: 119.38
Refractive Index: 1.4460
Odour: Characteristic
Boiling Point: 60.5-61.5°
Beilstein Reference: 1731042
Merck Reference: 14,2141
UN No.: 1888
MDL No.: MFCD00000826
Formule:
CHCl₃ Point d'ébullition: 60,5…61.5 °C Point de fusion: –63 °C Densité: 1,492 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000826 Numéro CAS: 67-66-3 EINECS: 200-663-8 UN: 1888 ADR: 6.1,III REACH: 05-2114614906-45 Indice Merck: 14,2141 |