Imprimer
Chloroforme 99.8% stabilisé pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Stabilisation: stabilisé avec ethanol
404635000 404630025
ACRO404635000EA 84 EUR
ACRO404635000 ACRO404630025
Chloroforme 99.8% stabilisé pour la spectroscopie
Chloroforme
Formule: CHCl₃
Point d'ébullition: 61 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 1,48 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000826
Numéro CAS: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Indice Merck: 13,02160
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=c7d46a2ee73651eae0f3654c272e820106b2f04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.75 % (Excluding stabilizer)
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 0.5 to 1.0 % ethanol
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acetone and aldehyde ≤0.005 %