Imprimer
Tétrachlorométhane, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TCT, Tétrachlorure de carbone, Carbone tétrachlorure
MQ200
02671-1ML 02671-5ML
02671-1MLEA 38.1 EUR
02671-1ML 02671-5ML
Tétrachlorométhane, Supelco®
Tétrachlorométhane
Formule: CCl₄
Poids moléculaire: 153.82 g/mol
Point d'ébullition: 76.7
Point de fusion: –23 °C
Densité: 1.5942 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 56-23-5
EINECS: 200-262-8
UN: 1846
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,01864
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=654d70170d29640489b9598785b57872e92c1df0&vid=06606ed5637724de149a11cdb03c11ef06aa115e&prid=web&clid=SAPDAM