Imprimer
Perchloroéthane 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
148540010 148540025 148541000 148540100
ACRO148540010EA 309 EUR
ACRO148540010 ACRO148540025 ACRO148541000 ACRO148540100
Perchloroéthane 99%
Perchloroéthane
Formule: C₂Cl₆
Point d'ébullition: 189 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 184…190 °C
Densité: 2,091 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000799
Numéro CAS: 67-72-1
EINECS: 200-666-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,04698
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 195 °C
GC ≥98.5 %
Ash ≤0.2 %