Imprimer
Dichlorométhane stabilisé, EMPLURA®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthylène chlorure
Stabilisation: stabilisé avec 2-méthyl-2-butène (iso-amylène) 20 ppm
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9250 8.22271.9265 8.22271.9190
8.22271.1000EA 65.9 EUR
8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9250 8.22271.9265 8.22271.9190
Dichlorométhane stabilisé, EMPLURA®
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM