Dichlorométhane, EMPARTA® ACS pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Méthylène chlorure
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
CH₂Cl₂ Point d'ébullition: 39,8 °C (1013 hPa) Point de fusion: –95 °C Densité: 1,322 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000881 Numéro CAS: 75-09-2 EINECS: 200-838-9 UN: 1593 ADR: 6.1,III Indice Merck: 12,06140 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 20 g/l (20 °C) |
Melting Point | -95 °C |
Molar Mass | 84.93 g/mol |
Boiling Point | 40 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 475 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.42 |
Explosion Limit | 13 - 22 %(V) |
Density | 1.33 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) neutral |
Ignition Point | 605 °C DIN 51794 |
Evaporation Number | 1.9 |