Imprimer
Dichlorométhane 99.9% stabilisé pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Méthylène chlorure
Stabilisation: Stabilisé avec de l'Amylène
326760010 326760025 326760100
ACRO326760010EA 114 EUR
ACRO326760010 ACRO326760025 ACRO326760100
Dichlorométhane 99.9% stabilisé pour l'analyse des résidus, pour analyse de traces d'hydrocarbures polyaromatiques
Dichlorométhane
Formule: CH₂Cl₂
Point d'ébullition: 39…40 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –97 °C
Densité: 1,325 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000881
Numéro CAS: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
UV at 260 nm A: ≤0.009
Color scale ≤5 APHA
Stabilizer 0.003 to 0.006 w/w % Amylene
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (HCl) ≤0.001 %