1-Chlorobutane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
CH₃(CH₂)₃Cl Point d'ébullition: 78,4 °C (1013 hPa) Point de fusion: –123 °C Densité: 0,8862 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –17 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001009 Numéro CAS: 109-69-3 EINECS: 203-696-6 UN: 1127 ADR: 3,II Indice Merck: 13,01559 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | -123 °C |
Molar Mass | 92.57 g/mol |
Boiling Point | 79 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 110 hPa (20 °C) |
Flash Point | -17 °C |
Explosion Limit | 1.8 - 10.1 %(V) |
Density | 0.886 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Ignition Point | 280 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable Liquid |