1,4-Dichlorobutane ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 110-56-5
Molecular Formula: Cl(CH2)4Cl
Formula Weight: 127.01
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4540
Odour: Aromatic
Melting Point: -38°
Boiling Point: 155°
Beilstein Reference: 635673
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001011
Formule:
ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl Point d'ébullition: 155 °C Point de fusion: –38 °C Densité: 1,139 Point éclair: 40 °C (104 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001011 Numéro CAS: 110-56-5 EINECS: 203-778-1 UN: 1993 ADR: 3,III |