Imprimer
1,3-Dichloropropane ≥95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trimethylendichloride
36685.14 36685.22
36685.14EA 113 EUR
36685.14 36685.22
1,3-Dichloropropane ≥95%
1,3-Dichloropropane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Poids moléculaire: 112.99 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C
Point de fusion: –99.5 °C
Densité: 1.190
Point éclair: 20 °C (68 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000999
Numéro CAS: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3 II