1,3-Dichloropropane 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trimethylendichloride
Formule:
ClH₂CCH₂CH₂Cl Poids moléculaire: 112.99 g/mol Point d'ébullition: 120…122 °C (760 mmHg) Point de fusion: –99 °C Densité: 1.19 g/cm³ Point éclair: 20 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000999 Numéro CAS: 142-28-9 EINECS: 205-531-3 UN: 1993 ADR: 3 II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4471 to 1.4491 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |