Imprimer
1,2-Dichloropropane
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
8.03508.9050 8.03508.9065
8.03508.9050EA 0 EUR
8.03508.9050 8.03508.9065
1,2-Dichloropropane
1,2-Dichloropropane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Point d'ébullition: 96 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1,158 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000868
Numéro CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3,II
Indice Merck: 12,08039