Imprimer
1,2-Dichloropropane 98%, pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichloro-1,2-propane
113670050 113670500 113670010 113672500
ACRO113670050EA 28.4 EUR
ACRO113670050 ACRO113670500 ACRO113670010 ACRO113672500
1,2-Dichloropropane 98%, pur
1,2-Dichloropropane
Formule: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Poids moléculaire: 112.99 g/mol
Point d'ébullition: 95…96 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –100 °C
Densité: 1.156 g/cm³
Point éclair: 15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000868
Numéro CAS: 78-87-5
EINECS: 201-152-2
UN: 1279
ADR: 3 II
Indice Merck: 12,08039
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Ash ≤4.5 % (825°C)
pH 6.5 to 7 (10 % at 20°C)