Imprimer
1,2-Dichloroéthane, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure d'éthylène, Ethylène chlorure, Ethylène dichlorure
326841000 326840010 326840025
326841000.EA 116 EUR
326841000. 326840010. 326840025.
1,2-Dichloroéthane, dry_extra 99.8%, AcroSeal®
1,2-Dichloroéthane
Formule: ClH₂CCH₂Cl
Poids moléculaire: 98.96 g/mol
Point d'ébullition: 81…85 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point éclair: 13 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000963
Numéro CAS: 107-06-2
EINECS: 203-458-1
UN: 1184
ADR: 3 II
Indice Merck: 13,03831
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48789e88e6041156e33712fd7c0198d7a4910266&vid=4238623c54017660b83d3baa856a69cc1aa8ee6d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.75 %
Residue after evaporation ≤0.002 %