1,2-Dichloroéthane 99+% pour la spectroscopie
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
ClH₂CCH₂Cl Point d'ébullition: 81…85 °C (760 mmHg) Point de fusion: –35 °C Densité: 1,25 g/cm³ Point éclair: 13 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000963 Numéro CAS: 107-06-2 EINECS: 203-458-1 UN: 1184 ADR: 3,II Indice Merck: 13,03831 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.03 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 300 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |