Acétate de phényle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Phényle acétate
Purity: 99%
CAS No.: 122-79-2
Molecular Formula: CH3CO2C6H5
Formula Weight: 136.15
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.5020
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 195-196°
Beilstein Reference: 636458
Merck Reference: 14,7267
MDL No.: MFCD00008699
Formule:
C₈H₈O₂ Point d'ébullition: 195…196 °C Densité: 1,075 Point éclair: 76 °C (168 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008699 Numéro CAS: 122-79-2 EINECS: 204-575-0 Indice Merck: 14,7267 |