1,2,3,4-Acide butanetétracarboxylique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₁₀O₈ Poids moléculaire: 234.16 g/mol Point d'ébullition: 460 Point de fusion: 189 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002722 Numéro CAS: 1703-58-8 EINECS: 216-938-0 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 118 g/l (19 °C) |
Melting Point | 187 - 190 °C |
Molar Mass | 234.16 g/mol |