Acide citrique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Poids moléculaire: 192.13 g/mol Point d'ébullition: 310 Point de fusion: 149…151 °C Densité: 1.665 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011669 Numéro CAS: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 REACH: 01-2119457026-42-0000 Indice Merck: 13,02350 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1330 g/l (20 °C) |
Melting Point | 153 °C (decomposition) |
Molar Mass | 192.12 g/mol |
Bulk Density | 560 kg/m3 |
Boiling Point | 200 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.665 g/cm3 (18 °C) |
pH | 1.7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 345 °C |