Imprimer
Ammonium acétate, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acetic acid ammonium salt
MQ100
73594-100G-F 73594-25G-F
73594-100G-FEA 453 EUR
73594-100G-F 73594-25G-F
Ammonium acétate, Supelco®
Ammonium acétate
Formule: H₃CCOONH₄
Poids moléculaire: 77.08 g/mol
Point de fusion: 114
Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 136
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013066
Numéro CAS: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Indice Merck: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=976f48036dabd45e7d54798134d5c09fe576ae4b&vid=b38764d4daa7656798428a88492a83075c65ed90&prid=web&clid=SAPDAM