Ammonium acétate, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
H₃CCOONH₄ Poids moléculaire: 77.08 g/mol Point de fusion: 114 Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 136 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013066 Numéro CAS: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Indice Merck: 13,00495 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 1480 g/l (4 °C) |
Melting Point | 114 °C |
Molar Mass | 77.08 g/mol |
Bulk Density | 410 kg/m3 |
Flash Point | 136 °C |
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |