Ammonium acétate ≥97%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acetic acid ammonium salt
Formule:
H₃CCOONH₄ Poids moléculaire: 77.08 g/mol Point de fusion: 114 Densité: 1.17 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 136 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013066 Numéro CAS: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Indice Merck: 13,00495 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 97 % |
Insoluble Matter | max. 0.005 % |
Nitrate (NO3) | max. 0.001 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 6.7 - 7.3 |
Residue after Ignition | max. 0.01 % |
Sulfate (SO4) | max. 0.001 % |
Trace Impurities (in ppm) | max. 5 |
Chloride (Cl) | max. 5 |
Iron (Fe) | max. 5 |
Heavy Metals (as Pb) | max. 5 |