Ammonium acétate ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acetic acid ammonium salt
Purity: 97%
CAS No.: 631-61-8
Molecular Formula: C2H7NO2
Formula Weight: 77.08
Flash Point: 136°(277°F)
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: dec.
Beilstein Reference: 4186741
Merck Reference: 14,495
MDL No.: MFCD00013066
Formule:
H₃CCOONH₄ Poids moléculaire: 77.08 g/mol Point d'ébullition: Déc. Point de fusion: ∼114 °C (déc.) Densité: 1.17 Point éclair: 136 °C (277 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013066 Numéro CAS: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Indice Merck: 13,00495 |
|
Résultats des tests de spécification
Form | Crystals or powder or crystalline powder |
Identification (FTIR) | Conforms |
Ammonia as ammonium acetate | ≥96.0% to ≤104.0% |
Water Content (Karl Fischer Titration) | ≤5.0% |
Appearance (Color) | White |