Imprimer
Tétraacétate de plomb 95, powder
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Plomb (IV) acétate
0215518225 0215518290 0215518280
ICNA0215518225EA 62.9 EUR
ICNA0215518225 ICNA0215518290 ICNA0215518280
Tétraacétate de plomb 95, powder
Tétraacétate de plomb
Lead tetraacetate smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
Formule: (H₃CCOO)₄Pb
Poids moléculaire: 443.38 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Densité: ∼2.22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008693
Numéro CAS: 546-67-8
EINECS: 208-908-0
UN: 1616
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,05442