Imprimer
Thallium (I) acétate ≥99.995% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
11842.14 11842.22
11842.14EA 350 EUR
11842.14 11842.22
Thallium (I) acétate ≥99.995% (base métaux)
Thallium (I) acétate
Purity: 99.995% CAS No.: 563-68-8 Molecular Formula: Tl(OOCCH3) Formula Weight: 263.42 Physical Form: Wet Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Solubility: Soluble in water, alcohol Beilstein Reference: 3693914 Merck Reference: 14,9257 UN No.: 1707 MDL No.: MFCD00013045
Formule: C₂H₃O₂Tl
Point d'ébullition: 1457 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131 °C
Densité: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013045
Numéro CAS: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,9257