Imprimer
Acétate de baryum ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Baryum acétate, Di(acétate) de baryum
32305-50KG 32305-1KG
32305-50KGEA 2400 EUR
32305-50KG 32305-1KG
Acétate de baryum ≥99%, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Acétate de baryum
Formule: (H₃CCOO)₂Ba
Poids moléculaire: 255.42 g/mol
Point d'ébullition: Déc. (en chauffant)
Point de fusion: 450
Densité: 2.46 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
Indice Merck: 13,00968
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 102.0 %
Water insoluble matter Max. 0.005 %
pH (5 %, 20°C) 7 - 8.5
Calcium (Ca) Max. 0.002 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.003 %
Magnesium (Mg) Max. 0.001 %
Sodium (Na) Max. 0.005 %
Strontium (Sr) Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.0005 %
Oxidizing substances (as NO₃) Max. 0.005 %
KMnO₄ reducing matter (as HCOOH) Max. 0.025 %