Imprimer
Acétate de baryum 99.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Baryum acétate, Di(acétate) de baryum
12198.30 12198.A1 12198.A7
12198.30EA 75.9 EUR
12198.30 12198.A1 12198.A7
Acétate de baryum 99.0-102.0% ACS
Acétate de baryum
Purity: 99.0-102.0% CAS No.: 543-80-6 Molecular Formula: Ba(OOCCH3)2 Formula Weight: 255.43 Physical Form: Crystalline Density: 2.47 Merck Reference: 14,965 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00012447
Formule: (H₃CCOO)₂Ba
Poids moléculaire: 255.42 g/mol
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.47
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,965