Imprimer
Acétate de baryum 99+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Baryum acétate, Di(acétate) de baryum
423435000 423430025 423431000
ACRO423435000EA 111 EUR
ACRO423435000 ACRO423430025 ACRO423431000
Acétate de baryum 99+% ACS
Acétate de baryum
Formule: (H₃CCOO)₂Ba
Poids moléculaire: 255.42 g/mol
Point de fusion: ∼450 °C
Densité: 2.46 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012447
Numéro CAS: 543-80-6
EINECS: 208-849-0
UN: 1564
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,00968
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.05 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.03 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Strontium (Sr) ≤0.2 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %
Oxidizing substance (as NO3) ≤0.005 %