Imprimer
Propionate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Propionic acid sodium salt, Sodiumpropionate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.43793.0100 8.43793.0500
8.43793.0100EA 59.9 EUR
8.43793.0100 8.43793.0500
Propionate de sodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Propionate de sodium
Formule: C₃H₅NaO₂
Poids moléculaire: 96.06 g/mol
Point de fusion: 288.76
Point éclair: 157
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002759
Numéro CAS: 137-40-6
EINECS: 205-290-4
Indice Merck: 12,08816
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 995 g/l (20 °C)
Melting Point 285 - 286 °C
Molar Mass 96.06 g/mol
pH 8 - 9.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)