Potassium acétate ≥99.0%, soluble, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Acétate de potassium
Formule:
CH₃COOK Poids moléculaire: 98.14 g/mol Point de fusion: 304 Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C) Point éclair: >250 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012458 Numéro CAS: 127-08-2 EINECS: 204-822-2 Indice Merck: 13,07687 |
|
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements |
|
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use |
|
Assay (CH₃COOK) (by non-aqueous titration) | ≥99.0 % |
Insoluble Matter | ≤0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 6.5 - 9.0 |
Chloride (Cl) | ≤0.003 % |
Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.03 % |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |