Imprimer
Potassium acétate ≥99% ACS
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Acétate de potassium
0698-1KGEA 255 EUR
0698-1KG 0698-2.5KG
Potassium acétate ≥99% ACS
Potassium acétate
Formule: CH₃COOK
Poids moléculaire: 98.14 g/mol
Point de fusion: 304
Densité: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012458
Numéro CAS: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Indice Merck: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Calcium <0.005%
Chloride ≤0.003%
Heavy Metals ≤ 0.0005%
Insolubles ≤0.005%
Iron ≤0.0005%
Magnesium ≤0.002%
pH (5%, Water) @25 °C 6.5 – 9
Phosphate ≤0.001%
Purity ≥99%
Sodium ≤0.03%
Sulphate ≤0.002%