Imprimer

Acide undécanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): Hendecanoic acid, Undecylic acid

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200

8.18568.9042 8.18568.9050 8.18568.9100
8.18568.9042EA 0 EUR
8.18568.9042 8.18568.9050 8.18568.9100
Acide undécanoïque pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide undécanoïque
Formule: C₁₁H₂₂O₂
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002730
Numéro CAS: 112-37-8
EINECS: 203-964-2

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 26 - 29 °C
Molar Mass 186.29 g/mol
Boiling Point 284 °C (1013 hPa)
Flash Point 112 °C
Explosion Limit 0.6 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR