Acide undécanoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 112-37-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H
Formula Weight: 186.30
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₂₂O₂ Point d'ébullition: 283…285 °C Point de fusion: 26…29 °C Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C) Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002730 Numéro CAS: 112-37-8 EINECS: 203-964-2 |