Imprimer
Acide myristique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide tétradécanoïque
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
8.00399.0100EA 36.9 EUR
8.00399.0100 8.00399.1000 8.00399.9050
Acide myristique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide myristique
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Poids moléculaire: 228.38 g/mol
Point d'ébullition: 319
Point de fusion: 51…54 °C
Densité: 0.8622 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: >165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002744
Numéro CAS: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Indice Merck: 12,06416
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 1.07 mg/l (25 °C)
Melting Point 52 - 56 °C
Molar Mass 228.37 g/mol
Boiling Point 326 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 165 °C
Density 0.8622 g/cm3 (54 °C)
Synonyms Tetradecanoic acid
Hill Formula C14H28O2
Chemical Formula CH3(CH2)12COOH