Imprimer
Acide propionique, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Propanoic acid
MQ100
94425-1ML-F 94425-5ML-F
94425-1ML-FEA 41.5 EUR
94425-1ML-F 94425-5ML-F
Acide propionique, Supelco®
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
Poids moléculaire: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 141
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 II
REACH: 01-2119486971-24
Indice Merck: 13,07917
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1d822519a8a4619297077959a9eb21c4b3a7a74f&vid=65e85f76282d4378293f82c345524df2403c3540&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b49923b3bc5ad7a51933ce096ddee00a8b6392d4&vid=daed86095bfff04a1b9f59ed786481b44a66e10e&prid=web&clid=SAPDAM