Imprimer
Acide propionique zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Propanoic acid
MQ200
8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500 8.00605.9015 8.00605.9025 8.00605.9500
8.00605.0100EA 21.9 EUR
8.00605.0100 8.00605.0500 8.00605.1000 8.00605.2500 8.00605.9015 8.00605.9025 8.00605.9500
Acide propionique zS, Sigma-Aldrich®
Acide propionique
Formule: C₃H₆O₂
Poids moléculaire: 74.08 g/mol
Point d'ébullition: 141
Point de fusion: –21 °C
Densité: 0.99 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 49
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002756
Numéro CAS: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8 (3) II
REACH: 01-2119486971-24
Indice Merck: 13,07917
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -20 °C
Molar Mass 74.08 g/mol
Boiling Point 141 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 5 hPa (20 °C)
Flash Point 50 °C
Refractive Index 1.386 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 12 %(V)
Density 0.993 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 485 °C DIN 51794
Synonyms Methyl acetic acid
Hill Formula C3H6O2